Wichtige Dokumente
229962
Thallium(I)-chlorid
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Thalliumchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
10 mmHg ( 517 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99.999% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: thallium
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
720 °C/1 atm (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
430 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: insoluble(lit.)
Dichte
7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Tl]
InChI
1S/ClH.Tl/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
GBECUEIQVRDUKB-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?