Wichtige Dokumente
227757
Palladium auf Kohlenstoff
sulfided, extent of labeling: 5 wt. % loading (dry basis), matrix activated carbon, wet support, (wet)
Synonym(e):
Pd/C
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
(wet)
Enthält
≤50% water
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Kennzeichnungsgrad
5 wt. % loading (dry basis)
Gewicht
Unit weight excludes weight of water
Matrix
activated carbon, wet support
SMILES String
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChIKey
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Stille-Kupplung
- Hydrogenisierungsreaktionen
- Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplung und Heck-Mizoroki-Reaktionen
- Deoxygenierung
- Oxidationsreaktionen
- Kupplungsreaktionen
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?