Wichtige Dokumente
226521
2-(Hydroxymethyl)anthrachinon
97%
Synonym(e):
2-Hydroxymethyl-9,10-anthracendion
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
192-197 °C (lit.)
Löslichkeit
chloroform/methanol: 2%, clear to slightly hazy, colorless to yellow
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
ketone
SMILES String
OCc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O3/c16-8-9-5-6-12-13(7-9)15(18)11-4-2-1-3-10(11)14(12)17/h1-7,16H,8H2
InChIKey
JYKHAJGLEVKEAA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)