Merck
226467
Sigma-Aldrich
Trimethyl(phenylthio)silan
97%
Synonym(e):
(Phenylthio)-trimethylsilan, Phenyl-trimethylsilylsulfid, S-(Trimethylsilyl)-thiophenol
About This Item
Lineare Formel:
C6H5SSi(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.36
Beilstein:
1905944
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.532 (lit.)
bp
72 °C/8 mmHg (lit.)
Dichte
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)Sc1ccccc1
InChI
1S/C9H14SSi/c1-11(2,3)10-9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
InChIKey
VJMQFIRIMMSSRW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
91.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
33 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)