Wichtige Dokumente
224766
N-Methylcaprolactam
99%
Synonym(e):
Hexahydro-1-methyl-2H-azepin-2-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.484 (lit.)
bp
106-108 °C/6 mmHg (lit.)
Dichte
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN1CCCCCC1=O
InChI
1S/C7H13NO/c1-8-6-4-2-3-5-7(8)9/h2-6H2,1H3
InChIKey
ZWXPDGCFMMFNRW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
217.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
103 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?