Merck
224413
Sigma-Aldrich
Cyclohexylmagnesiumchlorid -Lösung
2.0 M in diethyl ether
Synonym(e):
Chlorocyclohexylmagnesium
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11ClMg
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.91
Beilstein:
3535440
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
2.0 M in diethyl ether
Dichte
0.871 g/mL at 25 °C
SMILES String
Cl[Mg]C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11.ClH.Mg/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1H,2-6H2;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
WMJMABVHDMRMJA-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-40 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)