Wichtige Dokumente
222720
4-Fluorzimtsäure
99%
About This Item
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
209-210 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)\C=C\c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H7FO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+
InChIKey
ISMMYAZSUSYVQG-ZZXKWVIFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)