Wichtige Dokumente
221600
4-Phenylsemicarbazid -hydrochlorid
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
215-217 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: freely soluble
water: freely soluble
Funktionelle Gruppe
amine
hydrazine
SMILES String
Cl.NNC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N3O.ClH/c8-10-7(11)9-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,8H2,(H2,9,10,11);1H
InChIKey
BNXHWDWODIHJEH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)