Merck
216844
Sigma-Aldrich
Magnesiumbromid Hexahydrat
99%
Synonym(e):
Magnesiumdibromid-Hexahydrat
About This Item
Lineare Formel:
MgBr2 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay:
99%
Form:
crystals and lumps
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
crystals and lumps
Dichte
2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O.O.O.O.O.O.Br[Mg]Br
InChI
1S/2BrH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChIKey
LGLXXNHIGIJYQQ-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Magnesiumbromid-Hexahydrat ist ein weißer kristalliner Feststoff, der in der Katalyse und in Energiespeichervorrichtungen zum Einsatz kommt.
Anwendung
Magnesiumbromid-Hexahydrat hat folgende Anwendungen:
  • Als Katalysator zur Synthese von Dihydropyrimidinen mittels Biginelli-Ein-Topf-Reaktion
  • Als Elektrolyt und aktive Bromquelle zur elektrochemischen Oxidation von sec-Alkoholen
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Magnesium Bromide and Magnesium Chloride Hexahydrate Catalyzed One-Pot Synthesis of Dihydropyrimidines via Biginelli Reaction under Solvent-Free Conditions
Sirin Gulten
Journal of Heterocyclic Chemistry, 50, 391-395 (2013)
Electrochemical oxidation of sec-alcohols with MgBr2?6H2O
Kosuke Yamamoto, et al.},
Tetrahedron, 1, 100010-100010 (2023)