Wichtige Dokumente
216569
Amberlite™ IRA-410 Ion Exchange Resin
chloride form, 20-25 mesh, matrix styrene/divinylbenzene
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Amberlite™ IRA-410 Chlorid-Form, chloride form, matrix styrene/divinylbenzene, 20-25 mesh
Dampfdichte
<1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
17 mmHg ( 20 °C)
Form
beads
Selbstzündungstemp.
800 °F
Parameter
40 °C OH- form max. temp.
77 °C Cl- form max. temp.
Feuchtigkeit
45-51%
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
styrene/divinylbenzene
Aktive Matrixgruppe
benzyldimethyl(2-hydroxyethyl)ammonium functional group
Partikelgröße
20-25 mesh
600-750 μm
Betriebs-pH-Wert
0-14
Kapazität
1.25 meq/mL by wetted bed volume
Trenntechnik
anion exchange
SMILES String
[Cl-].[N+](CCO)(Cc2c(cccc2)C=C)(C)C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C13H20NO.C10H10.ClH/c1-4-12-7-5-6-8-13(12)11-14(2,3)9-10-15;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;/h4-8,15H,1,9-11H2,2-3H3;3-8H,1-2H2;1H/q+1;;/p-1
InChIKey
DPRMXNMXCFHCAS-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?