Wichtige Dokumente
215414
Calcium
turnings, 99% trace metals basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99% trace metals basis
Form
turnings
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Widerstandsfähigkeit
3.5 μΩ-cm, 20°C
bp
1484 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
850 °C (lit.)
Dichte
1.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ca]
InChI
1S/Ca
InChIKey
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Water-react 2
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)