Wichtige Dokumente
213314
Antimon(III)-ethoxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
liquid
Zusammensetzung
Sb, 46.6-48.1% iodometric
Sb, 46.6-48.1% titration (by iodine)
Eignung der Reaktion
core: antimony
reagent type: catalyst
Brechungsindex
n20/D 1.495 (lit.)
Dichte
1.513 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCO[Sb](OCC)OCC
InChI
1S/3C2H5O.Sb/c3*1-2-3;/h3*2H2,1H3;/q3*-1;+3
InChIKey
JGOJQVLHSPGMOC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
140.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
60 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?