Wichtige Dokumente
211443
4-Bromphenetol
98%
Synonym(e):
4-Bromphenyl-ethylether
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.551 (lit.)
bp
233 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
4 °C (lit.)
Dichte
1.407 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
CCOc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-2-10-8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
WVUYYXUATWMVIT-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ALOX12(239) , ALOX15(246)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
217.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
103.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Nature communications, 11(1), 3184-3184 (2020-06-25)
Peptide antibiotics are an abundant and synthetically tractable source of molecular diversity, but they are often cationic and can be cytotoxic, nephrotoxic and/or ototoxic, which has limited their clinical development. Here we report structure-guided optimization of an amphipathic peptide, arenicin-3