211281
9-Hydroxyphenanthren
technical grade
Synonym(e):
9-Phenanthrol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
mp (Schmelzpunkt)
139-143 °C (lit.)
SMILES String
Oc1cc2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C14H10O/c15-14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9,15H
InChIKey
DZKIUEHLEXLYKM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)