Wichtige Dokumente
211141
Blei(II)bromid
≥98%
Synonym(e):
Dibromolead, Lead dibromide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: lead
bp
892 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
371 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: insoluble(lit.)
Dichte
6.66 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Br[PbH2]Br
InChI
1S/2BrH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?