Wichtige Dokumente
203521
Lanthan(III)-chlorid Heptahydrat
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Lanthanum trichloride heptahydrate, Lanthanum(3+) trichloride heptahydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.999% trace metals basis
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: lanthanum
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp (Schmelzpunkt)
91 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.Cl[La](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.La.7H2O/h3*1H;;7*1H2/q;;;+3;;;;;;;/p-3
InChIKey
FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Solvent-free preparation of substituted alkenes via Knoevenagel condensation.
- One-pot synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones.
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?