Merck
197912
Sigma-Aldrich
2-Aminoimidazolsulfat
98%
Synonym(e):
2-Imidazolamin-sulfat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H5N3 · 0.5H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.13
Beilstein:
4726750
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
270 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OS(O)(=O)=O.Nc1ncc[nH]1.Nc2ncc[nH]2
InChI
1S/2C3H5N3.H2O4S/c2*4-3-5-1-2-6-3;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,4,5,6);(H2,1,2,3,4)
InChIKey
KUWRLKJYNASPQZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Aminoimidazole sulfate was used in the synthesis of chlorohydrin.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A short synthesis of the marine bioactive metabolite (+/−) girolline.
Tetrahedron Letters, 39(44), 8085-8088 (1998)