Wichtige Dokumente
195553
Terephthal-2,3,5,6-d4-säure
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
1,4-Benzol-d4-dicarbonsäure
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D
InChIKey
KKEYFWRCBNTPAC-RHQRLBAQSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?