Merck
183423
Sigma-Aldrich
4-Chlorphenethylalkohol
99%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4CH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.61
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.548 (lit.)
bp
110 °C/0.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
hydroxyl
SMILES String
OCCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H9ClO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2
InChIKey
HZFRKZWBVUJYDA-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)