178985
Borantrimethylamin-Komplex
97%
Synonym(e):
Trimethylamin-boran
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
bp
172 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
92-94 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
[BH3-][N+](C)(C)C
InChI
1S/C3H12BN/c1-5(2,3)4/h1-4H3
InChIKey
KQVSXUGMDCAISO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Reagent for chemical vapor generation and spectrometry determination of elements using amineboranes and cyanotrihydroborate(III) reagents
Catalyst for:
- Regioselective reductive opening of benzylidene acetal glycosides
- Polarity reversal
Used to study
- Electrodeposition condition effects on magnetism of cobalt-iron magnetic films
- Boron-nitrogen bond dissociation energies and physiological activities of boronated compounds
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?