Wichtige Dokumente
177822
2,2,2-Trifluorethyl-p-toluolsulfonat
99%
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
bp
87-92 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
36-38 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
tosylate
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C9H9F3O3S/c1-7-2-4-8(5-3-7)16(13,14)15-6-9(10,11)12/h2-5H,6H2,1H3
InChIKey
IGKCQDUYZULGBM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2,2,2-Trifluoroethyl p-toluenesulfonate was used in the synthesis of 1-alkyl-2,2-difluorovinylboranes.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
A one-pot synthesis of 2, 2-difluorovinyl carbonyl compounds from 2, 2, 2,-trifluoroethyl p-toluenesulfonate via 2, 2-difluorovinylboranes.
Tetrahedron Letters, 33(3), 337-340 (1992)