Wichtige Dokumente
177342
3,5,N,N-Tetramethylanilin
97%
Synonym(e):
5-Dimethylamino-m-xylol, N,N-Dimethyl-sym.-xylidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.544 (lit.)
bp
226-228 °C (lit.)
Dichte
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CN(C)c1cc(C)cc(C)c1
InChI
1S/C10H15N/c1-8-5-9(2)7-10(6-8)11(3)4/h5-7H,1-4H3
InChIKey
NBFRQCOZERNGEX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?