Wichtige Dokumente
176028
Methylamin-d5 Deuterochlorid
98 atom % D
Synonym(e):
Methylammonium-d6-chlorid
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CD3ND2·DCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
73.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
232-234 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
Cl[2H].[2H]N([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i1D3;/hD3
InChIKey
NQMRYBIKMRVZLB-MIOFBDNISA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?