Merck
175587
Sigma-Aldrich
Tris(2-methoxyethoxy)(vinyl)silan
98%
Synonym(e):
Vinyl-tris-(2-methoxyethoxy)-silan
About This Item
Lineare Formel:
(CH3OCH2CH2O)3SiCH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.39
Beilstein:
1795316
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.43 (lit.)
bp
136.2 °C/5.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COCCO[Si](OCCOC)(OCCOC)C=C
InChI
1S/C11H24O6Si/c1-5-18(15-9-6-12-2,16-10-7-13-3)17-11-8-14-4/h5H,1,6-11H2,2-4H3
InChIKey
WOXXJEVNDJOOLV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)