Merck
157201
Natriumaurothiomalat Hydrat
Synonym(e):
(1,2-Dicarboxyethylthio)-Gold Dinatriumsalz Hydrat, Gold-Natriumthiomalat Hydrat, Mercaptobutandisäure gold(I) Dinatriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaO2CCH2CH(SAu)CO2Na · xH2O
Molekulargewicht:
390.08 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CC(S[Au])C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O4S.Au.2Na.H2O/c5-3(6)1-2(9)4(7)8;;;;/h2,9H,1H2,(H,5,6)(H,7,8);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChI key
YLQOAPBVYJCTPW-UHFFFAOYSA-K
General description
Natriumaurothiomalat besitzt antirheumatische Eigenschaften und zeigt eine hemmende Wirkung auf M. tuberculosis.
Application
Natriumaurothiomalat-Hydrat wird zum Nachweis von High Mobility Group Box Chromosomal Protein 1 (HMGB1) durch Western Blot eingesetzt.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)