Wichtige Dokumente
15506
Boc-Arg(Tos)-OH
Synonym(e):
Nα-Boc-Nω-tosyl-L-arginin
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Optische Aktivität
[α]20/D −3.5±0.5°, c = 4% in DMF
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Verunreinigungen
~2% water
mp (Schmelzpunkt)
~90 °C (dec.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C18H28N4O6S/c1-12-7-9-13(10-8-12)29(26,27)22-16(19)20-11-5-6-14(15(23)24)21-17(25)28-18(2,3)4/h7-10,14H,5-6,11H2,1-4H3,(H,21,25)(H,23,24)(H3,19,20,22)/t14-/m0/s1
InChIKey
WBIIPXYJAMICNU-AWEZNQCLSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?