Wichtige Dokumente
15297
Boc-2-Abz-OH
≥98.0% (T)
Synonym(e):
2-(Boc-amino)-benzoesäure, N-Boc-anthranilsäure
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (T)
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
153-156 °C (dec.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-7-5-4-6-8(9)10(14)15/h4-7H,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
InChIKey
BYGHHEDJDSLEKK-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?