Wichtige Dokumente
15225
Bistrifluoracetamid
Synonym(e):
BTFA
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
80-86 °C
Funktionelle Gruppe
amide
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)C(=O)NC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4HF6NO2/c5-3(6,7)1(12)11-2(13)4(8,9)10/h(H,11,12,13)
InChIKey
GMQVFHZSXKJCIV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)