Wichtige Dokumente
15200
Bis-[3-(triethoxysilyl)-propyl]-tetrasulfid
technical, ≥90% (NMR)
Synonym(e):
3,3′-Tetrathiobis-(propyl-triethoxysilan)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (NMR)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.49
Dichte
1.08 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
tetrasulfide
trisulfide
SMILES String
CCO[Si](CCCSSSSCCC[Si](OCC)(OCC)OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C18H42O6S4Si2/c1-7-19-29(20-8-2,21-9-3)17-13-15-25-27-28-26-16-14-18-30(22-10-4,23-11-5)24-12-6/h7-18H2,1-6H3
InChIKey
VTHOKNTVYKTUPI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?