139254
2,4-Dichlorbenzylchlorid
99%
Synonym(e):
α,2,4-Trichlor-toluol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.576 (lit.)
bp
248 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−2.6 °C (lit.)
Dichte
1.407 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
ClCc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H5Cl3/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10/h1-3H,4H2
InChIKey
IRSVDHPYXFLLDS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?