Wichtige Dokumente
138711
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyd
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
115-120 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
[H]C(=O)c1c(OC)cc(OC)cc1OC
InChI
1S/C10H12O4/c1-12-7-4-9(13-2)8(6-11)10(5-7)14-3/h4-6H,1-3H3
InChIKey
CRBZVDLXAIFERF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)