13618
Wang-Harz
extent of labeling: 0.6-1.2 mmol/g loading
Synonym(e):
p-Alkoxy-benzylalkohol polymer gebunden, p-Alkoxybenzylalkohol-Harz, [4-(Hydroxymethyl)-phenoxymethyl]-polystyrol
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
0.6-1.2 mmol/g loading
Matrix
crosslinked with 1% DVB
Partikelgröße
200-400 mesh
Funktionelle Gruppe
alcohol
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?