Wichtige Dokumente
135496
3-Amino-L-tyrosin -dihydrochlorid Monohydrat
98%
Synonym(e):
3-Amino-L-tyrosine dihydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]22/D −1.6°, c = 2 in H2O
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
158-160 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
O.Cl.Cl.N[C@@H](Cc1ccc(O)c(N)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H12N2O3.2ClH.H2O/c10-6-3-5(1-2-8(6)12)4-7(11)9(13)14;;;/h1-3,7,12H,4,10-11H2,(H,13,14);2*1H;1H2/t7-;;;/m0.../s1
InChIKey
ITQBVYBSXFBTJX-QTPLPEIMSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?