129259
2,3-Dimethyl-2-buten
98%
Synonym(e):
Tetramethylethylen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
215 mmHg ( 37.7 °C)
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
754 °F
Brechungsindex
n20/D 1.412 (lit.)
bp
73 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−75 °C (lit.)
Dichte
0.708 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C\C(C)=C(\C)C
InChI
1S/C6H12/c1-5(2)6(3)4/h1-4H3
InChIKey
WGLLSSPDPJPLOR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
17.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?