Merck
128325
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)-m-toluidin
98%
Synonym(e):
2-(N-Ethyl-N-m-toluidin)ethanol
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4N(C2H5)CH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.26
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.555 (lit.)
bp
114-115 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
SMILES String
CCN(CCO)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C11H17NO/c1-3-12(7-8-13)11-6-4-5-10(2)9-11/h4-6,9,13H,3,7-8H2,1-2H3
InChIKey
KRNUKKZDGDAWBF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-(N-Ethyl-N-m-toluidino)ethanol may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
298.4 °F - DIN 51758
Flammpunkt (°C)
148 °C - DIN 51758
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)