125156
1-Chloroctan
99%
Synonym(e):
Octylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 mmHg ( 22.2 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.430 (lit.)
bp
183 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−61 °C (lit.)
Dichte
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
chloro
SMILES String
CCCCCCCCCl
InChI
1S/C8H17Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3
InChIKey
CNDHHGUSRIZDSL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
141.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
61 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?