Wichtige Dokumente
118354
9-Decen-1-ol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.447 (lit.)
bp
234-238 °C (lit.)
Dichte
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
allyl
hydroxyl
SMILES String
OCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2,11H,1,3-10H2
InChIKey
QGFSQVPRCWJZQK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
210.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
99 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?