Merck
114995
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxy-5′-methoxyacetophenon
99%
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H3(OCH3)COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.17
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
52 °C (lit.)
λmax
355 nm
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
COc1ccc(O)c(c1)C(C)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-6(10)8-5-7(12-2)3-4-9(8)11/h3-5,11H,1-2H3
InChIKey
MLIBGOFSXXWRIY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
2′-Hydroxy-5′-methoxyacetophenone is observed as a side reaction product of elbs persulphate oxidation of phenols.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
463. The elbs persulphate oxidation of phenols, and its adaptation to the preparation of monoalkyl ethers of quinols.
Baker W and Brown NC.
Journal of the Chemical Society, 2303-2307 (1948)