10914
Isopropenylacetat
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
IPA, 1-Methylvinyl-acetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.401 (lit.)
bp
94 °C (lit.)
Dichte
0.922 g/mL at 20 °C
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)7-5(3)6/h1H2,2-3H3
InChIKey
HETCEOQFVDFGSY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
66.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
19 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?