Merck
10906
Sigma-Aldrich
Chloracetaldehyd-dimethylacetal
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
CADMA, 2-Chlor-1,1-dimethoxy-ethan
About This Item
Lineare Formel:
ClCH2CH(OCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.57
Beilstein:
1733700
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.415 (lit.)
bp
128-130 °C (lit.)
Dichte
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(CCl)OC
InChI
1S/C4H9ClO2/c1-6-4(3-5)7-2/h4H,3H2,1-2H3
InChIKey
CRZJPEIBPQWDGJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Chloracetaldehyddimethylacetal ist eine klare, farblose Flüssigkeit. Es reagiert mit Hydroxythiol zur Bildung von Hydroxyacetal.
Anwendung
Chloracetaldehyddimethylacetal kann verwendet werden als Reaktionsmittel für die Synthese von:
  • 2-(chloromethyl)-4,7-dethyl-1,3-dioxepan
  • 2-(chloromethyl)-5,6-benzo-1,3-dioxepan
  • Ketendimethylacetal
Chloracetaldehyddimethylacetal wurde für die Untersuchung der zur Aktivierung und Transformation von Vinylchlorid verwendeten Enzyme eingesetzt. Es wurde auch verwendet für die Einführung von O-(2,2-Dimethoxyethyl)-Gruppen in Amylose, Dextran und lineares (1→3)-β-D-glucan. Chloracetaldehyddimethylacetal wurde in der Synthese von Ethoxyacetylid.
Sonstige Hinweise
Preise für die Abnhame von Großmengen auf Anfrage
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
84.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
29 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Coupling of polysaccharides activated by means of chloroacetaldehyde dimethyl acetal to amines or proteins by reductive amination.
B?gwald J, et al.
Carbohydrate Research, 148(1), 101-107 (1986)
Recent trends in the synthesis of carbazoles: an update.
Tetrahedron, 68(31), 6099-6121 (2012)
Camphor derived 1, 4-oxathianes for carbonyl epoxidation.
Tetrahedron Asymmetry, 9(10), 1801-1807 (1998)
Activation of vinyl chloride to covalently bound metabolites: roles of 2-chloroethylene oxide and 2-chloroacetaldehyde.
F P Guengerich et al.
Biochemistry, 18(23), 5177-5182 (1979-11-13)
Free radical ring-opening polymerization of 4, 7-dimethyl-2-methylene-1, 3-dioxepane and 5, 6-benzo-2-methylene-1, 3-dioxepane.
Bailey WJ
Macromolecules, 15(3), 711-714 (1982)