106410
Natrium-1-hexadecansulfonat
98%
Synonym(e):
1-Hexadecansulfonsäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
Löslichkeit
H2O: soluble
Funktionelle Gruppe
sulfonic acid
SMILES String
[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H34O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(17,18)19;/h2-16H2,1H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
InChIKey
PNGBYKXZVCIZRN-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)