Merck
105473
Sigma-Aldrich
meso-2,3-Dibrombernsteinsäure
98%
Synonym(e):
meso -Dibromosuccinic acid
About This Item
Lineare Formel:
HO2CCH(Br)CH(Br)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.88
Beilstein:
1725173
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
288-290 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)[C@@H](Br)[C@@H](Br)C(O)=O
InChI
1S/C4H4Br2O4/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2+
InChIKey
FJWGRXKOBIVTFA-XIXRPRMCSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)