Wichtige Dokumente
100188
2,3,5,6-Tetrafluorbenzolthiol
97%
Synonym(e):
2,3,5,6-Tetrafluorthiophenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Lagerbedingungen
under inert gas
Brechungsindex
n20/D 1.4865 (lit.)
bp
152-153 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Fc1cc(F)c(F)c(S)c1F
InChI
1S/C6H2F4S/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1,11H
InChIKey
IGOGJHYWSOZGAE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
118.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
48 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?