Merck
Home세포 신호전달일산화질소 (NO) 및 세포 스트레스 연구를 위한 생체 활성 저분자
일산화질소 (NO) 및 세포 스트레스 연구를 위한 생체 활성 저분자
가혹한 조건, 세포 손상 및 기타 요인에 노출되면 세포에 스트레스를 유발할 수 있습니다. 직간접적으로 산소로 인한 스트레스는 산화 스트레스라고 부르며, 산화제 생성 증가, 항산화제 보호 감소 또는 활성산소종(ROS)으로 인해 초래된 산화 손상 복구 실패의 결과로서 세포에 가해집니다. 미토콘드리아 전자전달계(ETC), 염증 신호 및 소포체(ER) 스트레스를 포함한 여러 경로가 세포 ROS 생산에 기여합니다. 과도한 ROS는 스트레스 활성화 신호전달 연쇄반응을 활성화시키거나 멤브레인 지질, DNA, 미토콘드리아 단백질을 포함하는 필수 단백질과 같은 고분자의 변형을 초래할 수 있습니다. 세포 스트레스는 열충격 반응, 유비퀴틴 시스템과 같은 스트레스 반응 경로를 활성화시키며, 적절한 단백질 구조를 유지하고 잘못 접힌 단백질을 분해하려는 이러한 경로 활성이 세포에 더 많은 손상을 줄 수도 있습니다. 세포는 또한 산화 스트레스에 대한 반응으로 항산화 분자를 사용합니다. 항산화제는 ROS를 생성할 수 있는 산화 반응을 억제하고 자유 라디칼 중간체를 제거할 수 있습니다. 
일산화질소 생성효소(NOS)에 의해 아르기닌에서 생성되는 반응성 자유 라디칼인 일산화질소(NO)는 세포내 및 세포외 메시지 모두에 중요한 신호전달 분자입니다.  NO는 신경세포 전달, 사이클릭 GMP(cGMP) 신호전달에 영향을 미치며 항균, 염증, 세포독성 효과가 있습니다. NO는 슈퍼옥사이드와 상호작용하여 고분자에 변화를 일으키고 ROS와 함께 작용하여 세포 손상을 일으킬 수 있는 반응성 질소종(RNS)을 생성할 수 있습니다.
일산화질소 및 ROS(산화 스트레스)는 고혈압, 뇌졸중, 신경변성 질환, 암과 같은 질환 상태와 관련이 있다고 나타났습니다. 따라서 산화질소와 세포 스트레스에 대한 기본적인 이해를 인간 질병 치료에 적용하는 것은 중요한 연구 분야입니다. 머크는 중개 연구에서 귀하의 표적이 올바른 표적인지 확인하는 것이 필수라는 것을 이해합니다. 당사는 일산화질소 및 세포 스트레스 연구 분야에서 표적 식별 및 검증을 위해 미토콘드리아 억제제, 항산화제, NOS 조절인자를 포함하여 여러 생체 활성 저분자를 제공합니다. 이러한 연구 툴 제품군은 아래에 나와 있습니다.
주요 제품
예기치 못한 오류가 발생했습니다.
Network error: Failed to fetch