Merck
Home단백질 정제GenElute™-E 단일 스핀 정제 키트를 이용한 DNA 및 RNA 추출 방법
GenElute™-E 단일 스핀 정제 키트를 이용한 DNA 및 RNA 추출 방법
GenElute™-E 단일 스핀 DNA 및 RNA 정제 키트는 포유류 세포, 혈액, 조직 및 식물 조직 검체에서 유전체 DNA(gDNA)의 급속 정제를 가능하게 합니다. GenElute™-E 정제 키트는 DNA 및 RNA 클린업 절차에도 사용할 수 있습니다. 크기 배제를 기반으로 하는 네거티브 크로마토그래피 방법은 단일 스핀에서 신속한 핵산 정제를 제공합니다.
GenElute™-E 단일 스핀 기술 프로토콜 설명
GenElute™-E 단일 스핀 프로토콜 단계
1. 시료 용해
시료에 SmartLyse™ Protease Mix를 첨가한 후 Clearing solution을 추가하여 용해시킨 다음 원심분리하여 용해물을 맑게 합니다.
2. 컬럼 준비
스핀 컬럼을 Vortex 장비로 혼합하여 깨끗한 2 mL 튜브에 넣은 뒤, 저속으로 원심분리하여 컬럼을 준비합니다.
3. 핵산 정제
정화된 용해물을 스핀 컬럼에 추가한 뒤, 저속으로 1분 동안 원심분리하여 정제된 핵산을 수집합니다. 불순물은 컬럼에 체류하기 때문에 세척 단계가 필요하지 않습니다. 수집된 DNA 또는 RNA는 즉시 사용 가능하며, 혹은 2~8°C 또는 –20°C에서 장기 보관할 수 있습니다.
GenElute™-E 단일 스핀 DNA 및 RNA 키트는 PCR, qPCR, 다중 PCR, RT-PCR 및 차세대염기서열분석(NGS) 같은 다운스트림 애플리케이션을 위해 고수율, 고농도, 고순도 DNA 및 RNA를 제공하도록 최적화되었습니다.
GenElute-E™ DNA 및 RNA 정제 키트와 관련 제품
제품
예기치 못한 오류가 발생했습니다.
Network error: Failed to fetch