Merck
Home측광 및 반사 측정방류수 내 Nitrate를 광도측정법으로 측정
방류수 내 Nitrate를 광도측정법으로 측정
방류수 내 Nitrate를 광도측정법으로 측정
소개
방류수 내 과도한 nitrate는 지하수 오염 및 이어지는 환경 문제를 초래할 수 있으므로 문제가 될 수 있습니다. 이러한 문제 중 하나는 부영양화(조류 및 식물의 과도한 성장)이며, 수중 생태계에 악영향을 미칠 수 있습니다.1 결과적으로 nitrate 수준을 모니터링하는 것은 환경적인 이유로 중요합니다. 여기서는 광도측정법 및 Spectroquant® Nitrate 검사 키트를 이용한 방류수 내 nitrate 측정에 대해 기술합니다.
실험 방법
검사 키트 카탈로그 번호는 다음 방법에 적용됩니다.
  • 1.14542; 1.14773: 농축된 sulfuric acid에서 nitrate 이온은 benzoic acid 유도체와 반응하여 광도측정법으로 측정되는 붉은색 nitro 화합물을 형성합니다.
  • 1.14563; 1.14764; 1.09713: sulfuric 및 phosphoric 용액에서 nitrate 이온은 2,6-dimethylphenol(DMP)과 반응하여 광도측정법으로 측정되는 4-nitro-2,6-dimethylphenol을 형성합니다. 이 방법은 DIN 38405-9과 유사합니다.
시약, 기기 및 재료
검사 키트
이 분석에서는 다음 검사 키트 중 하나가 필요합니다.
  • Nitrate 셀 검사법: 광도측정법, 0.5 - 18.0 mg/l NO3-N 2.2 - 79.7 mg/l NO3- Spectroquant®(1.14542)
  • Nitrate 셀 검사법: 광도측정법, DMP 0.5 - 25.0 mg/l NO3-N 2.2 - 110.7 mg/l NO3- Spectroquant®(1.14563*)
  • Nitrate 셀 검사법: 광도측정법, DMP 1.0 - 50.0 mg/l NO3-N 4 - 221 mg/l NO3- Spectroquant®(1.14764*)
  • Nitrate 검사법: 광도측정법 0.2 - 20.0 mg/l NO3-N 0.9 - 88.5 mg/l NO3- Spectroquant®(1.14773)
  • Nitrate 검사법: 광도측정법, DMP 0.10 - 25.0 mg/l NO3-N 0.4 - 110.7 mg/l NO3- Spectroquant®(1.09713*)
*Move 100과는 호환되지 않습니다.
기기
이 분석에서는 다음 기기 중 하나가 필요합니다.
  • Spectroquant® VIS 분광광도계 Prove 100(173016)
  • Spectroquant® UV/VIS 분광광도계 Prove 300(173017)
  • Spectroquant® UV/VIS 분광광도계 Prove 600(173018)
  • Spectroquant® 광도계 NOVA 30(1.09748)
  • Spectroquant® 광도계 NOVA 60(1.09751)
  • Spectroquant® 광도계 NOVA 60A(1.09752)
  • Spectroquant® 비색계 Move 100(1.73632)
재료
  • 직사각형 셀 10 mm(1.14946) 및/또는
  • 직사각형 셀 20 mm(1.14947) 및/또는
  • 직사각형 셀 50 mm(1.14944)
시료 조제
품목 1.14542 및 1.14773은 chloride 함량이 높은 시료(> 1000 mg/l)를 허용합니다. COD 허용범위는 둘 다 낮습니다(1%). 품목 1.14563, 1.09713은 높은 chloride(1000 mg/l) 및 COD 함량(500 mg/l)을 허용하지만 착색이 안됩니다.
혼탁한 시료는 측정 전에 반드시 여과해야 합니다.
분석
위에서 언급한 검사 키트로 측정합니다..
계산
Nitrate 함량 mg/l NO3-N = 분석 값 mg/l NO3-N
관련 제품
예기치 못한 오류가 발생했습니다.
Network error: Failed to fetch
참고문헌
1.
Camargo JA, Alonso Á. 2006. Ecological and toxicological effects of inorganic nitrogen pollution in aquatic ecosystems: A global assessment. Environment International. 32(6):831-849. https://doi.org/10.1016/j.envint.2006.05.002