<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TXMJ2GG>m_auth=>m_preview=>m_cookies_win=x" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" id="tag-manager"></iframe>
콘텐츠로 건너뛰기
제품
장바구니
0
KR
KO
제품
제품
응용분야
서비스
문서
지원
분석 화학
세포 배양 및 분석
화학 및 생화학
임상 및 진단
여과
친환경 대체 제품
산업 미생물학
실험용품
재료 과학
분자생물학 & 기능유전체학
mAbs 개발 및 제조
mRNA 개발 & 제조
의약품 및 바이오의약품 제조
단백질 생물학
정수
분석 화학
세포 배양 및 분석
화학 및 합성
임상 및 진단
환경 & 대마 테스트
식음료 테스트 및 제조
유전체학
재료 과학 및 공학
미생물학 테스트
mAbs 개발 및 제조
mRNA 개발 & 제조
의약품 및 바이오의약품 제조
단백질 생물학
연구 및 질병 분야
물 정화
위탁 제조
위탁 테스트
맞춤형 제품
생명과학을 위한 디지털 솔루션
IVD 개발 및 제조
제품 서비스
지원
물질안전보건자료(SDS)
시험 성적서(COA)
원산지 증명서(COO)
품질 인증서(COQ)
고객 지원
문의하기
자주하는 질문(FAQ)
제품안전보건자료(SDS)
성적서(COA) & 원산지증명서COO)
품질 & 규제
계산기 & 앱
웨비나
로그인
주문 조회
빠른 주문
장바구니
0
뒤로
ZnO nanoparticle ink solution
실험식(Hill 표기법):
ZnO
CAS Number:
1314-13-2
Molecular Weight:
81.39
Products
브랜드
Sigma-Aldrich (2)
화학식량
물리적 형태
품질 수준
제품 필터
Showing 1-2 of 2
비교
제품 번호
설명
가격
921599
ZnO nanoparticle ink solution,
2.5 wt. %, viscosity 2.8 cP , work function 4.3 eV
확장
가격 보기
921580
ZnO nanoparticle ink solution,
2.5 wt. %, viscosity 3 cP , work function 3.9 eV
확장
가격 보기
비교를 위해 최대 4개 제품까지 선택
비교
전체 지우기
An unknown error has occured.
한국어 - KO
English - EN
자세히 보기