Rosuvastatin Impurity D
동의어:
N-[4-(4-fluorophenyl)-5-[(E)-2-[(2S,4R)-4-hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl]ethenyl]-6-(1-methylethyl)pyrimidin-2-yl]-N-methylmethanesulfonamide
실험식(Hill 표기법):
C22H26FN3O5S
CAS Number:
Molecular Weight:
463.52
Products
브랜드
화학식량
Manufacturer
소속 기관
형식
품질 수준
Application
포장 단위