뒤로
Monoclonal ANTI-FLAG
®
M2 antibody produced in mouse
동의어:
Anti-ddddk, Anti-dykddddk
Products
제품 카테고리
antibodies (2)
primary antibodies (2)
브랜드
Sigma-Aldrich (2)
생물학적 소스
클론형
동형
물리적 형태
항체 형태
결합
종별 반응성
Technique
제품 필터
Showing 1-2 of 2
비교
제품 번호
설명
가격
F1804
Monoclonal ANTI-FLAG
®
M2 antibody produced in mouse,
1 mg/mL, clone M2, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution (50% glycerol, 10 mM sodium phosphate, and 150 mM NaCl, pH 7.4)
확장
가격 보기
F3165
Monoclonal ANTI-FLAG
®
M2 antibody produced in mouse,
clone M2, purified immunoglobulin (Purified IgG1 subclass), buffered aqueous solution (10 mM sodium phosphate, 150 mM NaCl, pH 7.4, containing 0.02% sodium azide)