뒤로
Mitochondria Isolation Kit
EC 번호:
232-650-8
Products
제품 카테고리
kits (2)
브랜드
Sigma-Aldrich (2)
품질 수준
Technique
제품 필터
Showing 1-2 of 2
비교
제품 번호
설명
가격
MITOISO2
Mitochondria Isolation Kit,
sufficient for 50 applications (2-5 x 10
7
cells), isolation of enriched mitochondrial fraction from cells
확장
가격 보기
MITOISO1
Mitochondria Isolation Kit,
sufficient for 10-20 g (animal tissue), sufficient for 50 assays (2 mL), isolation of enriched mitochondrial fraction from animal tissues